Learn More
2-Bromo-1-(4-((terc-butildimetilsilil)oxi)fenil)etanol, TRC
Código de producto. 30330281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330281 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30330281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB701325500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)ethanol
CAS 2514961-33-0
Fórmula molecular C14 H23 Br O2 Si
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23BrO2Si/c1-14(2,3)18(4,5)17-12-8-6-11(7-9-12)13(16)10-15/h6-9,13,16H,10H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(cc1)C(O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[4-[terc-butil(dimetil)silil]oxifenil]etanol
Peso molecular (g/mol) 331.321
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.065