Learn More
2-Bromo-1-(4-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide, 90%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10501702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10501702 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10465502 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10501702 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04205CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5349-17-7
Fórmula molecular C7H7Br2NO
Peso molecular (g/mol) 280.947
Número MDL MFCD02681893
Clave InChI RGALBQILADNMKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethan-1-one hydrobromide, ethanone, 2-bromo-1-4-pyridinyl-, hydrobromide, 4-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 4-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyrdin-4-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hbr, 4-bromoacetyl pyridine hbr
PubChem CID 2776239
Nombre IUPAC 2-bromo-1-piridin-4-iletanona; hidrobromuro
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)CBr.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.95
Porcentaje de pureza 90%