Learn More
2-Bromo-1-(4-fenoxifenil)etanona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10703907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10703907 5 g 5 g
10032464 250 mg 250 miligramos
10282933 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10703907 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53705DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 28179-33-1
Fórmula molecular C14H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 291.14
Número MDL MFCD01419855
Clave InChI RAXTYMXDSNWNJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-phenoxyphenyl, 4-phenoxyphenacyl bromide, 2-bromo-4'-phenoxyacetophenone, 4'-phenoxy-2-bromoacetophenone, alpha-bromo-4'-phenoxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl
PubChem CID 14797675
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-fenoxifenil)etanona
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.14
Porcentaje de pureza 90%