Learn More
2-Bromo-1-(4-pentilfenil)etan-1-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-one |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)4C6H4C(O)CH2Br |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.18 |
| Porcentaje de pureza | 95% |