Learn More
2-Bromo-1-(4-pentilfenil)etan-1-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10180622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10180622 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10190622 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10180622 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12841DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 64328-68-3
Fórmula molecular C13H17BrO
Peso molecular (g/mol) 269.182
Número MDL MFCD00218837
Clave InChI AVYNDJWQMUOSJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-4-pentylphenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-pentylphenyl ethanone, 2-bromo-4'-pent-1-yl acetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-pentylphenyl, 2-bromo-1-4-pent-1-yl phenyl ethan-1-one
PubChem CID 2775670
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-pentilfenil)etanona
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-one
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3(CH2)4C6H4C(O)CH2Br
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.18
Porcentaje de pureza 95%