Learn More
2-Bromo-1,4-naftoquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 2065-37-4 |
| Fórmula molecular | C10H5BrO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-1,4-naphthalenedione, 2-Bromo-p-naphthoquinone, 2-Bromonaphthoquinone, 3-Bromo-1,4-naphthoquinone, NSC 401097 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5BrO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H |
| SMILES | BrC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-bromonaftaleno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 237.05 |