Learn More
2-Bromo-1-(4-morfolinofenil)-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10394562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10394562 250 mg 250 miligramos
10792473 1 g 1 g
10275244 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10394562 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC17405CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 210832-85-2
Fórmula molecular C12H14BrNO2
Peso molecular (g/mol) 284.15
Número MDL MFCD03783555
Clave InChI OUGMZFJPRSTGMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-4-morpholinophenyl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-morpholinophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-ylphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-4-morpholinyl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-yl-phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-ylphenyl ethan-1-one, pubchem23338, acmc-1cqxm, alpha-bromo-4'-morpholinoacetophenone
PubChem CID 2795357
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-morpholinophenyl)-1-ethanone
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-morfolin-4-ilfenil)etanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.15
Porcentaje de pureza 95%