Learn More
2-Bromo-1-(4-metilfenil)etanona, Mikromol™
Código de producto. 30051045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051045 100 mg 100 miligramos
30049336 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051045 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0333.13
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Bromo-1-(4-metilfenil)etanona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-methylacetophenone
CAS 619-41-0
Nombres de analitos o componentes 2-Bromo-4'-methylacetophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 Br O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanone, 2-bromo-1-(4-methylphenyl)-, Acetophenone, 2-bromo-4'-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1-(4-methylphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-tolyl)ethanone, 2-Bromo-1-(p-methylphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-p-methylacetophenone, 4-Methylphenacyl bromide, 4'-Methyl-2-bromoacetophenone, Bromomethyl 4-methylphenyl ketone, Bromomethyl p-tolyl ketone, NSC 63192, p-Methyl-Ω-bromoacetophenone, p-Methylphenacyl bromide, Ω-Bromo-p-methylacetophenone, 4-Methyl-alpha-bromoacetophenone, p-Methyl-alpha-bromoacetophenone, p-Methyl-omega-bromoacetophenone, alpha-Bromo-4'-methylacetophenone, alpha-Bromo-p-methylacetophenone, omega-Bromo-p-methylacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9BrO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-metilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 213.07
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.9837 g/mol