Learn More
2-Bromo-1-(4-metilfenil)etanona, Mikromol™
Descripción
2-Bromo-1-(4-metilfenil)etanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4'-methylacetophenone |
| CAS | 619-41-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Bromo-4'-methylacetophenone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H9 Br O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethanone, 2-bromo-1-(4-methylphenyl)-, Acetophenone, 2-bromo-4'-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1-(4-methylphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-tolyl)ethanone, 2-Bromo-1-(p-methylphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-p-methylacetophenone, 4-Methylphenacyl bromide, 4'-Methyl-2-bromoacetophenone, Bromomethyl 4-methylphenyl ketone, Bromomethyl p-tolyl ketone, NSC 63192, p-Methyl-Ω-bromoacetophenone, p-Methylphenacyl bromide, Ω-Bromo-p-methylacetophenone, 4-Methyl-alpha-bromoacetophenone, p-Methyl-alpha-bromoacetophenone, p-Methyl-omega-bromoacetophenone, alpha-Bromo-4'-methylacetophenone, alpha-Bromo-p-methylacetophenone, omega-Bromo-p-methylacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(4-metilfenil)etanona |
| Mostrar más |