Learn More
2-Bromo-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one, 97%, Maybridge™
Código de producto. 10396474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10396474 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
10386474 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10396474 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD00282EE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 619-41-0
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.074
Clave InChI KRVGXFREOJHJAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-methylacetophenone, 2-bromo-1-p-tolyl ethanone, 4-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethanone, 2-bromo-1-p-tolylethanone, 2-bromo-4-methylacetophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-methyl, ethanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, p-methylphenacyl bromide
PubChem CID 69272
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-metilfenil)etanona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3C6H4COCH2Br
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.07
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.