Learn More
2-Bromo-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one, 97%, Maybridge™
Código de producto. 10386474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386474 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10396474 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10386474 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD00282EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 619-41-0
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.074
Clave InChI KRVGXFREOJHJAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-methylacetophenone, 2-bromo-1-p-tolyl ethanone, 4-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethanone, 2-bromo-1-p-tolylethanone, 2-bromo-4-methylacetophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-methyl, ethanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, p-methylphenacyl bromide
PubChem CID 69272
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-metilfenil)etanona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3C6H4COCH2Br
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.07
Porcentaje de pureza 97%