Learn More
2-Bromo-1-(4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-il)-1-etanona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10596595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10596595 5 g 5 g
10402453 250 mg 250 miligramos
10337672 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10596595 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29205DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 7520-95-8
Fórmula molecular C12H10BrNOS
Peso molecular (g/mol) 296.182
Número MDL MFCD04071443
Clave InChI BOMSILGSXFNLJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-phenylthiazole, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2795492
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-il)etanona
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)-1-ethanone
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.19
Porcentaje de pureza 90%