Learn More
2-Bromo-1-{4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]1,3-tiazol-5-il}-1-etanona, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10799913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10799913 250 mg 250 miligramos
10092242 1 g 1 g
10654205 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10799913 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00858CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 845885-81-6
Fórmula molecular C13H9BrF3NOS
Peso molecular (g/mol) 364.18
Número MDL MFCD05664414
Clave InChI XGHUMHHAMHEPCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-5-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-5-thiazolyl
PubChem CID 2794631
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il]etanona
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-{4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.18
Porcentaje de pureza 97%