Learn More
2-Bromo-1-{4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]1,3-tiazol-5-il}-1-etanona, ≥97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-{4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}-1-ethanone |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.18 |
| Porcentaje de pureza | 97% |