Learn More
2-Bromo-1-(4-metoxifenil)etan-1-ona, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10356524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356524 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10356524 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD00356EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
CAS 2632-13-5
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H9BrO2
Fórmula lineal CH3OC6H4COCH2Br
Número MDL MFCD00000201
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
Clave InChI XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-metoxifenil)etan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 229.07
PubChem CID 4965
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 97%