Learn More
2-Bromo-1-(4-isobutylfenil)propan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10446672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10446672 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10682263 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10446672 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH01005DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 80336-64-7
Fórmula molecular C13H17BrO
Peso molecular (g/mol) 269.18
Número MDL MFCD00831700
Clave InChI SVGMFVCPJFHTRE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromo-1-4-isobutylphenyl propan-1-one, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-4-isobutylphenyl-2-bromo-1-propanone, 2-bromo-4'-2-methylprop-1-yl propiophenone, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-propanone,2-bromo-1-4-1,1-dimethylethyl phenyl
PubChem CID 2735576
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[4-(2-metilpropil)fenil]propan-1-ona
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3CH(Br)C(O)C6H4CH2CH(CH3)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.18
Porcentaje de pureza 97%