Learn More
2-Bromo-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone |
| CAS | 62932-94-9 |
| Fórmula molecular | C9 H9 Br O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethanone, 2-bromo-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-, 2-Bromo-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone, 2-Bromo-4'-hydroxy-3'-(hydroxymethyl)acetophenone, GR 46449X, Salmeterol dihydroxybromoketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO3/c10-4-9(13)6-1-2-8(12)7(3-6)5-11/h1-3,11-12H,4-5H2 |
| SMILES | OCc1cc(ccc1O)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 245.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.9735 |