Learn More
2-Bromo-1-(4-dimetilaminofenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(4-dimethylaminophenyl)ethanone |
| CAS | 37904-72-6 |
| Fórmula molecular | C10H12BrNO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-4-(dimethylamino)acetophenone, 2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone, 4-(Dimethylamino)phenacyl Bromidep-Dimethylaminophenacyl Bromide, alpha-Bromo-4-(dimethylamino)acetophenone, ω-Bromo-4-(N,N-dimethylamino)acetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12BrNO/c1-12(2)9-5-3-8(4-6-9)10(13)7-11/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-[4-(dimetilamino)fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 242.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.0102 |