Learn More
2-Bromo-1,4-dimetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407547 10 g 10 g
11417547 50 g 50 g
11427547 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15640.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25245-34-5 | C8H9BrO2 | 217.06 g/mol
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene has been used in preparation of S-(-)-2-[N-(trifluoroacetyl)amino]-1-(2,5-dimethoxy-4- bromophenyl)-1-propanone, 1,4-bis{4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyne and 1,4-bis{2,5-dimethoxy-4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyne and 1-bromo-4-iodo-2,5-dimethoxybenzene. It can be used as a chemical redox shuttle additive in Lithium ion batteries for repeated overcharge and overdischarge protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-1,4-dimetoxibenceno se ha utilizado en la preparación de S-(-)-2-[N-(trifluoroacetil)amino]-1-(2,5-dimetoxi-4- bromofenil)-1-propanona, 1,4-bis{4-[2-(4-piridil)etenil]fenil}butadiino y 1,4-bis{2,5-dimetoxi-4-[2-(4-piridil)etenil]fenil}butadiino y 1-bromo-4-yodo-2,5-dimetoxibenceno. Se puede utilizar como aditivo químico de lanzadera redox en baterías de iones de litio para la protección ante sobrecarga y sobredescarga repetidas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25245-34-5
Fórmula molecular C8H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 217.06
Número MDL MFCD00008355
Clave InChI DWCGNRKFLRLWCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 91353
Nombre IUPAC 2-bromo-1,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(OC)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Densidad 1.441
Punto de ebullición 260°C to 262°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.57
Cantidad 10 g
Beilstein 2441884
Sinónimo 1-bromo-2,5-dimethoxybenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybromobenzene, pubchem19785, 2-bromo-4-methoxyanisole, acmc-1cby3, ksc490m9p, 1,4-dimethoxy-2-bromobenzene, 1-bromo-2, 5-dimethoxybenzene, dwcgnrkflrlwcj-uhfffaoysa
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.07
Porcentaje de pureza 98%