Learn More
2-Bromo-1,4-diclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1,4-dichlorobenzene |
| CAS | 1435-50-3 |
| Fórmula molecular | C6H3BrCl2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2,5-Dichlorobromobenzene 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc(Cl)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,4-diclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 225.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.8795 |