Learn More
2-Bromo-1,4-diclorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409942 5 g 5 g
11419942 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409942 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12056.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1435-50-3 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1435-50-3
Fórmula molecular C6H3BrCl2
Peso molecular (g/mol) 225.894
Número MDL MFCD00018505
Clave InChI OVXVQBCRONSPDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2,5-dichlorobenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dichloro, 2,5-dichlorobromobenzene, 2-bromo-1,4-dichloro-benzene, benzene, brominated chlorinated, brominated chlorinated benzene, benzene, brominated and chlorinated, pubchem3609, acmc-1bze4, intermediates-zcf02095
PubChem CID 15033
Nombre IUPAC 2-bromo-1,4-diclorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Punto de fusión 32°C to 36°C
Punto de ebullición 118°C to 120°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1934815
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.91
Porcentaje de pureza 98%