Learn More
2-Bromo-1-(4-clorofenil)propano-1-one, TRC
Código de producto. 30133307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133307 250 mg 250 miligramos
30134388 500 mg 500 miligramos
30009403 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB684293250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-37-2
Fórmula molecular C9H8BrClO
Peso molecular (g/mol) 247.52
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-clorofenil)propano-1-una
SMILES CC(Br)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8BrClO/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.9447