Learn More
2-Bromo-1-(4-clorofenil)etileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethylene |
| CAS | 125428-11-7 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Br Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-6H/b6-5+ |
| SMILES | Clc1ccc(\C=C\Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(E)-2-bromoetenil]-4-clorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 217.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.9341 |