Learn More
2-Bromo-1-(4-clorofenil)-2-feniletan-1-ona, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10394372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10394372 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10334332 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10394372 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor DP00542DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 1889-78-7
Fórmula molecular C14H10BrClO
Peso molecular (g/mol) 309.59
Número MDL MFCD00052201
Clave InChI OBEFSOTWERFWSZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 1-4-chlorophenyl-2-bromo-2-phenylethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, alpha-bromo-alpha-phenyl-4'-chloroacetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl
PubChem CID 2777295
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5CHBrC(O)C6H4Cl
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-clorofenilo)-2-feniletanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.59
Porcentaje de pureza 95%