Learn More
2-Bromo-1-(4-clorofenil)-2-feniletan-1-ona, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10334332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10334332 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10394372 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10334332 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor DP00542CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 1889-78-7
Fórmula molecular C14H10BrClO
Peso molecular (g/mol) 309.59
Número MDL MFCD00052201
Clave InChI OBEFSOTWERFWSZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 1-4-chlorophenyl-2-bromo-2-phenylethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, alpha-bromo-alpha-phenyl-4'-chloroacetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl
PubChem CID 2777295
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5CHBrC(O)C6H4Cl
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-clorofenil)-2-feniletan-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.59
Porcentaje de pureza 95%