Learn More
2-Bromo-1-(4-cloro-3-nitrofenil)etan-1-ona, grado técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10427622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10427622 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10334192 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10327014 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10427622 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor JP00700DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 22019-49-4
Fórmula molecular C8H5BrClNO3
Peso molecular (g/mol) 278.486
Clave InChI FXNQTMRPLLNPQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778330
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-cloro-3-nitrofenil)etanona
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-nitrophenacylbromide, 4-chloro-3-nitrophenacyl bromide, ethanone,2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitro-phenacyl bromide, 4-chloro-3-nitrophen-acyl bromide, 2-bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.49
Porcentaje de pureza 95%