Learn More
2-Bromo-1-[4-(3-bromotien-2-il)fenil]etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10664015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10664015 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10662505 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10664015 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67805DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 944450-89-9
Fórmula molecular C12H8Br2OS
Peso molecular (g/mol) 360.06
Número MDL MFCD09879969
Clave InChI YTVAARIMMJZZIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-4-3-bromothien-2-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethanone, 4-3-bromothien-2-yl phenacyl bromide, 4-4-bromothien-2-yl phenacyl bromide
PubChem CID 24229752
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[4-(3-bromothiofen-2-il)fenil]etanona
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(Br)C=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-[4-(3-bromothien-2-yl)phenyl]ethanone
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.07
Porcentaje de pureza 97%