Learn More
2-Bromo-1-[4-(2-tienil)fenil]-1-etanona, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10681075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10681075 250 mg 250 miligramos
10113942 1 g 1 g
10102884 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10681075 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12005CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 128746-80-5
Fórmula molecular C12H9BrOS
Peso molecular (g/mol) 281.167
Número MDL MFCD06659059
Clave InChI QFHKNYPNLSJEQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795250
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-tiofen-2-ilfenil)etanona
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-[4-(2-thienyl)phenyl]-1-ethanone
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl-1-ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thiophen-2-yl phenyl ethanone, acmc-20msyh, 2-bromo-1-thien-2yphenyl ethanone, 2-bromo-4'-thien-2-yl acetophenone, 2-bromo-1-4-thiophen-2-ylphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thien-2-yl phenyl ethan-1-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.17
Porcentaje de pureza 97%