Learn More
2-Bromo-1-[4-(2-furil)fenil]etanona, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10153454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10153454 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10153454 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34405CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-[4-(2-furyl)phenyl]ethanone
CAS 868755-47-9
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Fórmula molecular C12H9BrO2
Fórmula lineal Yes
Número MDL MFCD08435854
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-bromo-1-4-2-furyl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-furan-2-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-2-furyl phenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-2-furanyl phenyl, 2-bromo-1-4-furan-2-yl phenyl ethan-1-one
Clave InChI SONOLDBWXMKWPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[4-(furan-2-il)fenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 265.106
PubChem CID 18525721
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.11
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico