Learn More
Ácido 2-bromo-1,3-tiazol-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15294368 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15294368 1 g 1 g
15204378 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15294368 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454600010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5198-88-9 | C4H2BrNO2S | 208.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5198-88-9
Fórmula molecular C4H2BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 208.03
Clave InChI BEGREHRAUWCAHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-4-thiazolecarboxylicacid, 2-bromothiazole-4-carboxylicacid, 2-bromo-4-carboxy-1,3-thiazole, pubchem22900, acmc-1avkr, 2-bromo-4-carboxythiazole
PubChem CID 2763209
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-1,3-tiazol-4-carboxílico
SMILES C1=C(N=C(S1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 204.0°C to 205.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.03
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.