Learn More
2-Bromo-1,3-propanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1,3-propanediol |
| CAS | 4704-87-4 |
| Fórmula molecular | C3H7BrO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Glycerol β-Bromohydrin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7BrO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2 |
| SMILES | C(C(CO)Br)O |
| Nombre IUPAC | 2-bromopropano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 154.99 |