Learn More
2-Bromo-1-(3-fenilisoxazol-5-il)etan-1-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10062264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10062264 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10089481 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062264 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB04811EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 14731-14-7
Fórmula molecular C11H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 266.09
Número MDL MFCD00173898
Clave InChI XTBXGZOVSCTNEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoacetyl-3-phenylisoxazole, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-5-isoxazolyl, pubchem8717, buttpark 43\57-72
PubChem CID 2735532
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-fenil-1,2-oxazol-5-il)etanona
SMILES BrCC(=O)C1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.09
Porcentaje de pureza 95%