Learn More
2-Bromo-1-(3-fluorofenil)propan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(3-fluorophenyl)propan-1-one |
| CAS | 92821-83-5 |
| Fórmula molecular | C9H8BrFO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (±)-2-Bromo-1-(3-fluorophenyl)-1-propanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8BrFO/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | O=C(C1=CC(F)=CC=C1)C(C)Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(3-fluorofenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 231.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.97 |