Learn More
2-Bromo-1-(3-etil-5,5,8,8-tetrametil-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)etan-1-ona, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10582852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10582852 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10582852 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD00361DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CAS 175136-57-9
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C18H25BrO
Número MDL MFCD00052015
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 7-bromoacetyl-6-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 2-bromanyl-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone
Clave InChI BBHJYKJAWKZSHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC2=C(C=C1C(=O)CBr)C(CCC2(C)C)(C)C
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-etil-5,5,8,8-tetrametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 337.301
PubChem CID 254968
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.3
Porcentaje de pureza 95%