Learn More
2-Bromo-1,3-dimetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491050 1 g 1 g
11401060 5 g 5 g
11411060 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491050 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25485.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16932-45-9 | C8H9BrO2 | 217.062 g/mol
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-1,3-dimetoxibenceno se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16932-45-9
Fórmula molecular C8H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 217.062
Número MDL MFCD07780177
Clave InChI VHVYSMMZHORFKU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 612296
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-dimetoxibenceno
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Punto de fusión 91°C to 94°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-bromo-2,6-dimethoxybenzene, 2-bromo-3-methoxyanisole, 2,6-dimethoxybromobenzene, benzene, bromo-1,3-dimethoxy, benzene,2-bromo-1,3-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-2-bromobenzene, acmc-209dzi, 2.6-dimethoxybromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethoxy
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.06
Porcentaje de pureza 98%