Learn More
2-Bromo-1,3-dietilbenceno, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342176 5 g 5 g
11332176 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03482.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65232-57-7 | C10H13Br | 213.12 g/mol
2-Bromo-1,3-diethylbenzene is used as raw material in synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-1,3-dietilbenceno se utiliza como materia prima en química orgánica sintética.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65232-57-7
Fórmula molecular C10H13Br
Peso molecular (g/mol) 213.12
Número MDL MFCD00017770
Clave InChI FPWGIABDOFXETH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diethylbromobenzene, 1-bromo-2,6-diethylbenzene, 2,6-diethyl bromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-diethyl, acmc-20ao3d, 2,6-diethylphenylbromide, 2,6-diethylphenyl bromide, 1,3-diethyl-2-bromobenzene, 2-bromo-1,3-diethyl-benzene, #
PubChem CID 522160
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-dietilbenceno
SMILES CCC1=CC=CC(CC)=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1,3-diethylbenzene
Densidad 1.264
Punto de ebullición 78°C to 80°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 5 g
Beilstein 2501180
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.12
Porcentaje de pureza 94%