Learn More
2-Bromo-1,3-dietil-5-metilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene |
| CAS | 314084-61-2 |
| Fórmula molecular | C11H15Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15Br/c1-4-9-6-8(3)7-10(5-2)11(9)12/h6-7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCc1cc(C)cc(CC)c1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,3-dietil-5-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 227.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0357 |