Learn More
2-Bromo-1,3-diclorobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327526 5 g 5 g
11337526 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11062.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19393-92-1 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19393-92-1
Fórmula molecular C6H3BrCl2
Peso molecular (g/mol) 225.894
Número MDL MFCD00000574
Clave InChI UWOIDOQAQPUVOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2,6-dichlorobenzene, 2,6-dichlorobromobenzene, 1,3-dichloro-2-bromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dichloro, 2,6-dichloro-1-bromobenzene, benzene, 1-bromo-2,6-dichloro, pubchem3610, acmc-209exg, 2,6-dichlorobromo benzene, 2,6-dichlorophenyl bromide
PubChem CID 29568
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-diclorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
Punto de fusión 59°C to 62°C
Punto de ebullición 241°C to 243°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1681054
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.91
Porcentaje de pureza 97%