Learn More
2-Bromo-1,3-dicloro-5-(trifluorometoxi)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394656 1 g 1 g
11384656 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32580.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 118754-55-5 | C7H2BrCl2F3O | 309.891 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118754-55-5
Fórmula molecular C7H2BrCl2F3O
Peso molecular (g/mol) 309.891
Número MDL MFCD03412210
Clave InChI CAAJZKZQEJSRJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1,3-dichloro-5-trifluoromethoxy benzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy bromobenzene, 4-bromo-3,5-dichloro-1-trifluoromethoxy benzene, benzene,2-bromo-1,3-dichloro-5-trifluoromethoxy, acmc-1c5si
PubChem CID 18947696
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-dicloro-5-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)Br)Cl)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1,3-dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.9
Porcentaje de pureza 97%