Learn More
2-Bromo-1-(3-clorofenil)propan-1-ona (2-Bromo-3'-cloropropiofenona), Mikromol™
Descripción
2-Bromo-1-(3-clorofenil)propan-1-ona (2-Bromo-3'-cloropropiofenona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone) |
| CAS | 34911-51-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H8 Br Cl O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)-1-propanone, Propiophenone, 2-bromo-3'-chloro- (7CI), 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one, 2-Bromo-3'-chloropropiophenone, alpha-Bromo-3-chloropropiophenone, alpha-Bromo-m-chloropropiophenone, 603U78, Bupropion related, Bupropion Related Compound G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8BrClO/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CC(Br)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(3-clorofenil)propan-1-ona |
| Mostrar más |