Learn More
2-Bromo-1-(3-cloro-4-metilfenil)propan-1-ona, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10222492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10222492 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10793993 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10222492 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09098DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175135-93-0
Fórmula molecular C10H10BrClO
Peso molecular (g/mol) 261.543
Número MDL MFCD00067862
Clave InChI RGMFWCVOMGKIJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl, 2-bromo-3'-chloro-4'methyl propiophenone, 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-3-chloranyl-4-methyl-phenyl propan-1-one
PubChem CID 2774950
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-cloro-4-metilfenil)propan-1-ona
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C(C)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.55
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico