Learn More
2-Bromo-1,3-bis(terc-butildimetilsililoxi)propano-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1,3-bis(tert-butyldimethylsilyloxy)propane-d4 |
| CAS | 1794816-65-1 |
| Fórmula molecular | C15H31D4BrO2Si2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H35BrO2Si2/c1-14(2,3)19(7,8)17-11-13(16)12-18-20(9,10)15(4,5)6/h13H,11-12H2,1-10H3/i11D2,12D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(Br)C([2H])([2H])O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | [2-bromo-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-1,1,3,3-tetradeuteriopropoxi]-terc-butil-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 387.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.161 |