Learn More
2-Bromo-1,3-benzothiazole, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10475502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10475502 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10475502 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC06010CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2516-40-7
Fórmula molecular C7H4BrNS
Peso molecular (g/mol) 214.08
Número MDL MFCD02681887
Clave InChI DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzothiazole, 2-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 2-bromo, dsstox_cid_1498, dsstox_rid_76188, dsstox_gsid_21498, 2-bromobenzthiazole, 2-bromo benzothiazole, 2-bromo-benzothiazole, acmc-20a0ou
PubChem CID 612040
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-benzothiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1, 3-benzothiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.09
Porcentaje de pureza 97%