Learn More
2-Bromo-1,3,5-triisopropilbenceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437647 25 g 25 g
11447647 100 g 100 g
11457647 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15692.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 21524-34-5 | C15H23Br | 283.253 g/mol
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene is used in Suzuki reaction. It is found to effect highly selective ring closures of homoallylic alcohols to substituted tetrahydrofurans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-1,3,5-triisopropilbenceno se utiliza en la reacción de Suzuki. Se observa que efectúa cierres de anillo altamente selectivos de alcoholes homoalílicos para tetrahidrofuranos sustituidos.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21524-34-5
Fórmula molecular C15H23Br
Peso molecular (g/mol) 283.253
Número MDL MFCD00051547
Clave InChI FUMMYHVKFAHQST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1,3,5-triisopropylbenzene, 1-bromo-2,4,6-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbromobenzene, 1,3,5-triisopropyl-2-bromobenzene, 2-bromo-1,3,5-tris propan-2-yl benzene, 2-bromo-1,3,5-triisopropyl-benzene, 2-bromo-1,3,5-tri propan-2-yl benzene, benzene, 2-bromo-1,3,5-tris 1-methylethyl, 2-bromo-1,3,5-tris 1-methylethyl-benzene, acmc-209flf
PubChem CID 140846
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3,5-tri(propan-2-il)benceno
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)Br)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene
Punto de ebullición 125°C to 126°C (4 mmHg)
Índice de refracción 1.5225
Cantidad 25 g
Beilstein 1953440
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.25
Porcentaje de pureza 96%