Learn More
2-Bromo-1,3,5-triclorobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481587 5 g 5 g
11491587 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25000.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19393-96-5 | C6H2BrCl3 | 260.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19393-96-5
Fórmula molecular C6H2BrCl3
Peso molecular (g/mol) 260.34
Número MDL MFCD00060653
Clave InChI BAPPAFMEUDJAQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140526
Nombre IUPAC 2-Bromo-1,3,5-triclorobenceno
SMILES ClC1=CC(Cl)=C(Br)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-bromo-2,4,6-trichlorobenzene, 2,4,6-trichlorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trichloro, benzene,2-bromo-1,3,5-trichloro, acmc-20aoxf, 1,3,5-trichloro-2-bromobenzene, 2,4,6-trichloro-1-bromobenzene, 2-bromo-1,3,5-trichloro-benzene, #, 2-bromanyl-1,3,5-tris chloranyl benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.34
Porcentaje de pureza 97%