Learn More
2-Bromo-1-(3,5-dimetil-1-benzotiofen-2-il)-1-etanona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10513052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10513052 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10513052 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00429DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(3, 5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl)-1-ethanone
CAS 388088-83-3
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C12H11BrOS
Número MDL MFCD03407327
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-1-3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-3,5-dimethylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-3,5-dimethylbenzo b thien-2-yl, 2-bromo-1-3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one
Clave InChI BEGKHWMWXSYGJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2C)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3,5-dimetil-1-benzotiofen-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 283.183
PubChem CID 2779776
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.19
Porcentaje de pureza 95%