Learn More
2-Bromo-1-(3,5-dihidroxifenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 62932-92-7 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Br O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Terbutaline Impurity 12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO3/c9-4-8(12)5-1-6(10)3-7(11)2-5/h1-3,10-11H,4H2 |
| SMILES | Oc1cc(O)cc(c1)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(3,5-dihidroxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 231.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.9579 |