Learn More
2-Bromo-1-[3,5-di(trifluorometil)fenil]etan-1-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10693033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10693033 1 g 1 g
10334112 10 g 10 g
10672505 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10693033 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB07614DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 131805-94-2
Fórmula molecular C10H5BrF6O
Peso molecular (g/mol) 335.043
Número MDL MFCD00792434
Clave InChI ZEKBFXJTIAEUOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-bromoethanone, 3',5'-bis trifluoromethyl-2-bromoacetophenone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-bromoethan-1-one, 3,5-bistrifluoromethyl-phenacyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl phenacyl bromide, ethanone,1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-bromo, 3,5-bis trifluoromethyl phenacylbromide, a-bromo-3',5'-bis trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanone
PubChem CID 2736170
Nombre IUPAC 1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]-2-bromoetanona
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-[3, 5-di(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CF3)2C6H3C(O)CH2Br
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.04
Porcentaje de pureza 95%