Learn More
2-bromo-1,3,4-tiadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 61929-24-6 |
| Fórmula molecular | C2HBrN2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2HBrN2S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H |
| SMILES | Brc1nncs1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,3,4-tiadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 165.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.9044 |