Learn More
2-Bromo-1-(3,4-dimetoxifenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone |
| CAS | 1835-02-5 |
| Fórmula molecular | C10H11BrO3 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-3',4'-dimethoxyacetophenone, 2-Bromoacetoveratrone, 3,4-Dimethoxyphenacyl Bromide, 3',4'-Dimethoxy-2-bromoacetophenone, NSC 112833 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11BrO3/c1-13-9-4-3-7(8(12)6-11)5-10(9)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(3,4-dimetoxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 259.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.9892 |